N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Benzyloxycarbonyl-D-phenylalaninol, Z-D-Phenylalaninol, Cbz-D-Phenylalaninol
Purity: 98%
CAS No.: 58917-85-4
Molecular Formula: C17H19NO3
Formula Weight: 285.35
Melting Point: 92-95°
Optical Rotation: 42° (c=1 in methanol)
Formule:
C₁₇H₁₉NO₃ Point de fusion: 92…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191193 Numéro CAS: 58917-85-4 |