Imprimer

Salicylideneaniline ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 2-((Phenylimino)methyl)phenol

B25332.09 B25332.18
B25332.09EA 81.1 EUR
B25332.09 B25332.18
Salicylideneaniline ≥98%
Salicylideneaniline

Purity: 98% CAS No.: 779-84-0 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 151°/2mm MDL No.: MFCD00020066

Formule: C₁₃H₁₁NO
Point d'ébullition: 151 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020066
Numéro CAS: 779-84-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR