Imprimer
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22218.03 B22218.06
B22218.03EA 49.3 EUR
B22218.03 B22218.06
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol ≥98%
1-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)-3-butyn-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 88462-65-1 Molecular Formula: C11H9F3O2 Formula Weight: 230.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 30-33° MDL No.: MFCD02683085
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
Point de fusion: 30…33 °C
Numéro MDL: MFCD02683085
Numéro CAS: 88462-65-1