Imprimer
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
B22564.06 B22564.14
B22564.06EA 60.4 EUR
B22564.06 B22564.14
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate ≥99%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 6908-41-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-52° MDL No.: MFCD00009984
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 46…52 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009984
Numéro CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0