N-Boc-L-phenylalaninol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(-)-BOC-Phenylalaninol, Boc-Phenylalaninol, (S)-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-ylcarbamate
Purity: 99%
CAS No.: 66605-57-0
Molecular Formula: C14H21NO3
Formula Weight: 251.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 3652004
Optical Rotation: -27.5° ± 2.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00076976
Formule:
C₁₄H₂₁NO₃ Point de fusion: 95…98 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00076976 Numéro CAS: 66605-57-0 |