Imprimer
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Phenylalaninol
H27713.03 H27713.06
H27713.03EA 69.7 EUR
H27713.03 H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Purity: 98% CAS No.: 106454-69-7 Molecular Formula: C14H21NO3 Formula Weight: 251.33 Melting Point: 94-96° MDL No.: MFCD00216472
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216472
Numéro CAS: 106454-69-7