Imprimer
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 37 EUR
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Formule: C₂₀H₂₁NO₂
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00600506
Numéro CAS: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9