Imprimer
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Sulphobenzoic acid potassium salt
A19432.18 A19432.30
A19432.18EA 57.8 EUR
A19432.18 A19432.30
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt
Purity: 95% CAS No.: 5399-63-3 Molecular Formula: C7H5KO5S Formula Weight: 240.28 MDL No.: MFCD00007509
Formule: C₇H₅KO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007509
Numéro CAS: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8