Imprimer
Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23556.14 B23556.22 B23556.36
B23556.14EA 34 EUR
B23556.14 B23556.22 B23556.36
Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique ≥97%
Acide 3-sulfobenzoïque sel monosodique
Purity: 97% CAS No.: 17625-03-5 Molecular Formula: C7H5NaO5S Formula Weight: 224.17 MDL No.: MFCD00066378
Formule: C₇H₅NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066378
Numéro CAS: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5