Imprimer
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-sulphobenzoic acid hydrate
B23381.14 B23381.22
B23381.14EA 46.6 EUR
B23381.14 B23381.22
2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
2-Sulphobenzoic acid hydrate
Purity: 98% CAS No.: 123333-68-6 Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O Formula Weight: 202.19(anhy) Melting Point: ca 68-72° Beilstein Reference: 2106852 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149534
Formule: C₇H₆O₅S·H₂O
Point de fusion: ∼ 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149534
Numéro CAS: 123333-68-6
EINECS: 211-176-5
ADR: 8,II