Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
Purity: 94%
CAS No.: 26638-43-7
Molecular Formula: C8H7ClO4S
Formula Weight: 234.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 59-64°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009797
Formule:
C₈H₇ClO₄S Poids moléculaire: 234.66 g/mol Point de fusion: 59…64 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009797 Numéro CAS: 26638-43-7 ADR: 8 III |