Imprimer
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27026.06 H27026.03
H27026.06EA 304 EUR
H27026.06 H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 330793-09-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03789256
Formule: C₁₇H₂₆BNO₄
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789256
Numéro CAS: 330793-09-4