Imprimer
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
B22603.03 B22603.06 B22603.14
B22603.03EA 90.3 EUR
B22603.03 B22603.06 B22603.14
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Purity: 99% CAS No.: 5104-49-4 Molecular Formula: C15H13FO2 Formula Weight: 244.27 Odour: Odourless Melting Point: 112-114° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00079303
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,4199