Imprimer
N-Boc-L-tyrosine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): BOC-L-Tyrosine, Boc-Tyr-OH
A10810.03 A10810.06 A10810.14
A10810.03EA 23 EUR
A10810.03 A10810.06 A10810.14
N-Boc-L-tyrosine ≥98%
N-Boc-L-tyrosine
Purity: 98+% CAS No.: 3978-80-1 Molecular Formula: C14H19NO5 Formula Weight: 281.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 141° dec. Beilstein Reference: 2816406 Optical Rotation: +37° (c=1 in dioxan) MDL No.: MFCD00037179
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
Point de fusion: 141 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00037179
Numéro CAS: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7