Imprimer
N-Boc-L-tyrosine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): BOC-L-Tyrosine, Boc-Tyr-OH
275700050 275700250 275701000
ACRO275700050EA 60.5 EUR
ACRO275700050 ACRO275700250 ACRO275701000
N-Boc-L-tyrosine 99+%
N-Boc-L-tyrosine
Formule: C₁₄H₁₉NO₅
Point de fusion: 135…140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037179
Numéro CAS: 3978-80-1
EINECS: 223-613-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +36.5° to +39.5° (24°C, 589 nm) (c=1, dioxane)