N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-6-Amino-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoic acid, Z-Lys-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 2212-75-1
Molecular Formula: C14H20N2O4
Formula Weight: 280.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 2153826
Optical Rotation: -12° (c=2 in 0.2N HCl)
MDL No.: MFCD00038204
Formule:
C₁₄H₂₀N₂O₄ Point de fusion: ∼ 237 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00038204 Numéro CAS: 2212-75-1 EINECS: 218-662-6 |