Imprimer
Ethyl hippurate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B24765.06 B24765.14
B24765.06EA 87.3 EUR
B24765.06 B24765.14
Ethyl hippurate ≥98%
Ethyl hippurate
Purity: 98% CAS No.: 1499-53-2 Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00026890
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026890
Numéro CAS: 1499-53-2