Imprimer
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-(4-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
H52166.03 H52166.06
H52166.03EA 124 EUR
H52166.03 H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Purity: 95% CAS No.: 261380-20-5 Molecular Formula: C14H18BrNO4 Formula Weight: 344.20 Melting Point: 143-145° MDL No.: MFCD01320860
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
Poids moléculaire: 344.20 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320860
Numéro CAS: 261380-20-5