N-Boc-L-valine
Marques : Novabiochem (Part of Merck)Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
Formule:
C₁₀H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 217.3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00065605 Numéro CAS: 13734-41-3 EINECS: 237-307-6 |