Imprimer
N-Boc-L-valine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Val-OH, BOC-L-Valine
A16007.06 A16007.14
A16007.06EA 41.6 EUR
A16007.06 A16007.14
N-Boc-L-valine ≥98%
N-Boc-L-valine
Purity: 98+% CAS No.: 13734-41-3 Molecular Formula: C10H19NO4 Formula Weight: 217.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 1711290 Optical Rotation: -7.5° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00065605
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 217.3 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Numéro MDL: MFCD00065605
Numéro CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6