Imprimer
N-Boc-L-valine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
275710050 275710250 275711000
ACRO275710050EA 32 EUR
ACRO275710050 ACRO275710250 ACRO275711000
N-Boc-L-valine 99+%
N-Boc-L-valine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065605
Numéro CAS: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5.3° to -7.3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)