1,3-Propanedisulphonic acid disodium salt 99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 36589-58-9
Molecular Formula: NaO3S(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 248.19
Melting Point:
Formule:
C₃H₆Na₂O₆S₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191483 Numéro CAS: 36589-58-9 |