N-Boc-L-alaninol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 79069-13-9
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-62°
Beilstein Reference: 3648840
Optical Rotation: -8.6° (c=1.2 in methanol)
MDL No.: MFCD00043121
Formule:
C₈H₁₇NO₃ Point de fusion: 60…62 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00043121 Numéro CAS: 79069-13-9 |