Imprimer
N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
H27887.03 H27887.06 H27887.14
H27887.03EA 56.7 EUR
H27887.03 H27887.06 H27887.14
N-Boc-D-alaninol 98%, ee 98%
N-Boc-D-alaninol
Purity: 98% CAS No.: 106391-86-0 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 Melting Point: 58-62° Optical Rotation: +11° (c=1 in chloroform)
Formule: C₈H₁₇NO₃
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235912
Numéro CAS: 106391-86-0