Imprimer
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, Isonicotinimidamide hydrochloride, 4-Carbamimidoylpyridine hydrochloride, 4-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-Amidinopyridinium chloride
A11050.06 A11050.14
A11050.06EA 103 EUR
A11050.06 A11050.14
Isonicotinamidine hydrochloride ≥98%
Isonicotinamidine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6345-27-3 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 3562678
Formule: C₆H₇N₃·ClH
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040385
Numéro CAS: 6345-27-3