Imprimer
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amidinopyridinium chloride, 3-Amidinopyridine hydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide Monohydrochloride, Pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, 3-Carbamimidoylpyridine Monohydrochloride
B20406.03 B20406.06
B20406.03EA 29.8 EUR
B20406.03 B20406.06
Nicotinamidine hydrochloride 97%
Nicotinamidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 7356-60-7 Molecular Formula: C6H7N3.HCl Formula Weight: 157.60 Melting Point: 187-189° MDL No.: MFCD00054326
Formule: C₆H₈ClN₃
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054326
Numéro CAS: 7356-60-7