Picolinamidine hydrochloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Picolinimidamide hydrochloride, 2-Amidinopyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 51285-26-8
Molecular Formula: C6H7N3.HCl
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 3562671
Formule:
C₆H₈ClN₃ Poids moléculaire: 157.60 g/mol Point de fusion: 148…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052271 Numéro CAS: 51285-26-8 |