Imprimer
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L16382.06 L16382.14
L16382.06EA 109 EUR
L16382.06 L16382.14
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2199-43-1 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 37-39° Boiling Point: 70°/0.8mm MDL No.: MFCD00817049
Formule: C₇H₉NO₂
Point d'ébullition: 70 °C (0,8 mmHg)
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00817049
Numéro CAS: 2199-43-1