Imprimer
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
164050010 164050050
ACRO164050010EA 197 EUR
ACRO164050010 ACRO164050050
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate 98%
Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
Formule: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149310
Numéro CAS: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 6 % (K.F.)
UV Lambda max 276 to 284 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (at lambda max)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm