Bathophenanthrolinedisulphonic acid disodium salt trihydrate, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·3H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00004977 Numéro CAS: 53744-42-6 (anhy) EINECS: 258-152-0 |