Imprimer
Methyl diphenylphosphinite ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11555.03 A11555.14
A11555.03EA 45.1 EUR
A11555.03 A11555.14
Methyl diphenylphosphinite ≥98%
Methyl diphenylphosphinite
Purity: 98+% CAS No.: 4020-99-9 Molecular Formula: C13H13OP Formula Weight: 216.22 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6040 Boiling Point: 148-150°/6mm Beilstein Reference: 1640480 MDL No.: MFCD00048025
Formule: C₁₃H₁₃OP
Point d'ébullition: 148…150 °C (6 mmHg)
Densité: 1,078
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00048025
Numéro CAS: 4020-99-9
EINECS: 223-683-9