Imprimer
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
H52561.MD H52561.03 H52561.06
H52561.MDEA 60.6 EUR
H52561.MD H52561.03 H52561.06
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 140645-23-4 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 MDL No.: MFCD03839876
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839876
Numéro CAS: 140645-23-4