Imprimer
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
L16401.14 L16401.22
L16401.14EA 38.4 EUR
L16401.14 L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 3179-76-8 Molecular Formula: C8H21NO2Si Formula Weight: 191.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -20° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1744264 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00039785
Formule: C₈H₂₁NO₂Si
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0,920
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039785
Numéro CAS: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
ADR: 8,III