Imprimer
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
H52809.06 H52809.14
H52809.06EA 104 EUR
H52809.06 H52809.14
1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 120737-59-9 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 MDL No.: MFCD03001706
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001706
Numéro CAS: 120737-59-9