(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 163765-44-4
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 40-45°
Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Point de fusion: 40…45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683205 Numéro CAS: 163765-44-4 |