Imprimer
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
437270050 437270010
ACRO437270050EA 333 EUR
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formule: C₁₀H₁₈INO₂
Point de fusion: 44…49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115041
Numéro CAS: 301673-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %