Imprimer
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, Boc-D-Nip-OH, 1-Boc-D-nipecotic acid, (R)-N-BOC-piperidine-3-carboxylic acid
H52416.06 H52416.14
H52416.06EA 138 EUR
H52416.06 H52416.14
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 163438-09-3 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Beilstein Reference: 5539297 MDL No.: MFCD00673775
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673775
Numéro CAS: 163438-09-3