Imprimer
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
H27536.03 H27536.MD
H27536.03EA 224 EUR
H27536.03 H27536.MD
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(S)-(+)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 136725-53-6 Molecular Formula: C4H8FN.HCl Formula Weight: 125.57 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD04038718
Formule: C₄H₉ClFN
Poids moléculaire: 125.57 g/mol
Point de fusion: 183…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038718
Numéro CAS: 136725-53-6