Imprimer
Isonipecotamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13442.09 A13442.18 A13442.30
A13442.09EA 28.9 EUR
A13442.09 A13442.18 A13442.30
Isonipecotamide ≥98%
Isonipecotamide
Purity: 98% CAS No.: 39546-32-2 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Melting Point: 148-149° Beilstein Reference: 112554
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038012
Numéro CAS: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6