Imprimer
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
B25393.06 B25393.14
B25393.06EA 74.4 EUR
B25393.06 B25393.14
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Purity: 97+% CAS No.: 142851-03-4 Molecular Formula: C13H23NO4 Formula Weight: 257.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 120-135°/0.5mm MDL No.: MFCD01763998
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 257.33 g/mol
Point d'ébullition: 120…135 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1.046
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD01763998
Numéro CAS: 142851-03-4