Imprimer
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): FerroZine iron reagent hydrate, 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, 3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-4',4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate, PDT disulphonate monosodium salt hydrate
B24066.03 B24066.06 B24066.14
B24066.03EA 52.4 EUR
B24066.03 B24066.06 B24066.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid monosodium salt hydrate ≥97%
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 69898-45-9 Molecular Formula: C20H13N4NaO6S2.xH2O Formula Weight: 492.47(anhy) Beilstein Reference: 5222087 MDL No.: MFCD00150794
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Poids moléculaire: 492.47 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150794
Numéro CAS: 1266615-85-3
EINECS: 274-196-3