5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4''-disulphonic acid disodium salt hydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(2-Pyridyl)-5,6-bis(4-sulphophenyl)-1,2,4-triazine disodium salt hydrate, 5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine-4,4'-disulphonic acid disodium salt hydrate, PDT disulphonate hydrate, FerroZine(TM) Iron reagent disodium salt hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 28048-33-1
Molecular Formula: C20H12N4Na2O6S2.xH2O
Formula Weight: 514.46(anhy)
Beilstein Reference: 5222087
MDL No.: MFCD00717621
Formule:
C₂₀H₁₂N₄Na₂O₆S₂·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00717621 Numéro CAS: 28048-33-1 EINECS: 248-797-6 |