Imprimer
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate pour la détermination spectrophotométrique de Cu et Fe, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bathocuproindisulphonic disodium salt hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
B1125-1G B1125-25G B1125-500MG B1125-5G
B1125-1GEA 181 EUR
B1125-1G B1125-25G B1125-500MG B1125-5G
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate pour la détermination spectrophotométrique de Cu et Fe, Sigma-Aldrich®
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Poids moléculaire: 564.55 g/mol (anhy)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD03012947
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98c0ab448486c4c2ab1f4826f9c4ac422c581065&vid=625c7c42d2d81ce70aebb4abfab261eb82483afb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Beige
Appearance (Form) Powder or Crystals
Titration with HClO₄ ≥90%
Solubility (Colour) Colourless to Very Dark Yellow to Very Dark Brown and Colourless to Very Dark Red to Very Dark Purple
Solubility (Turbidity), 50 mg/ml in Water Clear to Hazy
Water ≤12.0%
Infrared Spectrum Conforms to Structure
Application Test, Suitable for Use in the Determination of Copper Corresponds to Requirements
Assay (ICP) 7.2 - 9.1%