Imprimer
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bathocuproindisulphonic disodium salt hydrate
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
B22550.03EA 111 EUR
B22550.03 B22550.06 B22550.MD
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 52698-84-7 Molecular Formula: C26H18N2Na2O6S2.xH2O Formula Weight: 564.55(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 9033637
Formule: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Poids moléculaire: 564.55 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012947
Numéro CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7