Imprimer
2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole
B20434.03 B20434.06
B20434.03EA 109 EUR
B20434.03 B20434.06
2-(2-Naphthyl)indole ≥98%
2-(2-Naphthyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 23746-81-8 Molecular Formula: C18H13N Formula Weight: 243.31 MDL No.: MFCD00124144
Formule: C₁₈H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00124144
Numéro CAS: 23746-81-8