Imprimer
Pilocarpine hydrochloride
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (+)-Pilocarpine hydrochloride
14487-500 14487-1 14487-5 14487-10
CAYM14487-500EA 59.5 EUR
CAYM14487-500 CAYM14487-1 CAYM14487-5 CAYM14487-10
Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012722
Numéro CAS: 54-71-7
EINECS: 200-212-5