Imprimer
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 52.1 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Formule: C₁₆H₃₀SSn
Point d'ébullition: 155 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,175
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192513
Numéro CAS: 54663-78-4
UN: 2788
ADR: 6.1,III