Imprimer
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Naphazoline Hydrochloride, Albalon
B24161.14 B24161.22 B24161.36
B24161.14EA 59.2 EUR
B24161.14 B24161.22 B24161.36
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 550-99-2 Molecular Formula: C14H14N2.HCl Formula Weight: 246.74 Melting Point: 257-261° Beilstein Reference: 3716843 Merck Reference: 14,6368 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012554
Formule: C₁₄H₁₅ClN₂
Poids moléculaire: 246.738 g/mol
Point de fusion: 257…261 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012554
Numéro CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
ADR: 6.1 II