Imprimer
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
179660250 179661000
ACRO179660250EA 73.8 EUR
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅ClN₂
Point de fusion: 254…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012554
Numéro CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %