Imprimer
2,2'-Biquinoline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10907.03 A10907.06 A10907.14
A10907.03EA 52.8 EUR
A10907.03 A10907.06 A10907.14
2,2'-Biquinoline 98%
2,2'-Biquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 119-91-5 Molecular Formula: C18H12N2 Formula Weight: 256.31 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 187259
Formule: C₁₈H₁₂N₂
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006740
Numéro CAS: 119-91-5
EINECS: 204-357-5